Documentos Principais
00505
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate sodium salt
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Sodium methyl acetoacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCHNaCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
138.10
Beilstein:
4127717
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
Formulário
powder
Impurezas
~0.5% water
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
chave InChI
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)