00410
Ethyl acetoacetate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetoacetic ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.48 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 28.5 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
580 °F
Lim. expl.
9.5 %
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.419
p.e.
181 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 130 g/L at 20 °C
densidade
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Knoevenagel condensation products by reacting with α-alkylideneacetoacetate and aliphatic, aromatic, heteroaromatic aldehydes.
- Michael adducts, via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
- Substituted nicotinic acid derivatives by treating with α, β-unsaturated oximes via Michael addition followed by ring closure reaction.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
164.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?