428663
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 50-100 mesh
descrição
cross-linkage 4%
Nível de qualidade
forma
beads
umidade
64-72%
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
50-100 mesh
capacidade
1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles
- for conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?