Documentos Principais
44504
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
descrição
cross-linkage 8%
Nível de qualidade
Formulário
beads
umidade
50-58%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
16-50 mesh
capacidade
1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
cadeia de caracteres SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
also called HCR-W
Aplicação
Dowex 50WX8 (HCR-W) hydrogen form is used:
  • As stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted.
  • As a catalyst.
  • In deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
Dowex 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Informações legais
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)