About This Item
Código UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
Produtos recomendados
Formulário
beads
Nível de qualidade
técnica(s)
ultrafiltration: suitable
Matriz
Styrene-DVB, gel
Grupo ativo da matriz
functional group
tamanho de partícula
<300 μm
pH
7
grupo funcional
sulfonic acid (with ammonium ion)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
AmberLite™ MB mixed ion exchange resin is a ready-to-use mixed resin for the production of spot-free water, using a 1:1 equivalent mixture of strong acid cation and strong base anion exchange resin.
Aplicação
AmberLite™ MB Mixed Ion Exchange Resin has been used for cleaning the nanoparticle dispersions. It has also been used in the purification of the cationic polystyrene (PS) seed latex.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Relating nanoparticle shape and adhesiveness to performance as flotation collectors
Dong X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 55(36), 9633-9638 (2016)
Choosing mineral flotation collectors from large nanoparticle libraries
Abarca C, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 516, 423-430 (2018)