Documentos Principais
44462
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nome do produto
AmberChrom 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
Formulário
beads
reticulação
2 % cross-linked
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~75% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
100-200 mesh
capacidade
0.6 meq/mL
técnica de separação
cation exchange
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
chave InChI
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Amberchrom™ 50WX8 hydrogen form, 100-200 mesh
Supelco
217506
Amberchrom 50WX8
Amberchrom™ 50WX8 200-400 mesh, hydrogen form
Supelco
217514
Amberchrom 50WX8
Dowex 50W X8 hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
Supelco
44519
Dowex 50W X8