217441
AmberChrom™ 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, cationic
Sinônimo(s):
AmberChrom™ 50WX2 hydrogen form
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AmberChrom™ 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resin, hydrogen form, 50-100 mesh
descrição
cross-linkage 2%
Nível de qualidade
Formulário
beads
Parâmetros
150 °C max. temp.
umidade
74-82%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
50-100 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
0.6 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
cadeia de caracteres SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?