63954
Ethyl acetoacetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetoacetic ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.48 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 28.5 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
580 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
9.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n/D 1.418-1.420
p.e.
181 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 130 g/L at 20 °C
densidade
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a diluent for improving cold flow properties of biodiesel from waste cooking oil.
- As an additive for activating Fe3O4 nanoparticles for efficient catalytic oxidation of aldehydes to carboxylic acids.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
164.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)