S9251
Sulfanilamide
≥98%
Sinônimo(s):
4-aminobenzenesulfonamide, p-Aminobenzenesulfonamide
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
cor
white to off-white
pf
164-166 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: A competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?