33461
N-(1-naftil)etilenodiamina
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
2-(1-naftilamino)etilamina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤5% water (Karl Fischer)
pf
194-198 °C (dec.) (lit.)
adequação
complies for identity
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
chave InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?