251917
Sulfanilic acid
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
Formulário
powder
resíduo de ignição
≤0.01%
pf
>300 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?