Documentos Principais
251283
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid sodium salt hydrate
97%
Sinônimo(s):
4-aminobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
195.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
97%
Formulário:
crystals
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaomin Zhu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3871-3878 (2004-08-19)
The synthesis of 4-N-[3',4',5'-tris(dodecyloxy)benzamido]benzene-4-sulfonic acid (1) and 4'-[3",4",5"-tris(dodecyloxy)benzoyloxy]azobenzene-4-sulfonic acid (2) is described. Pure acid 1 is stable, while 2 can be stored only in solution. Both acids were obtained from their sodium salts and were quantitatively transformed into the pyridinium
Synthesis, chemical modification, and surface assembly of carbon nanowires.
Amma A, et al.
Advances in Functional Materials, 13(5), 365-370 (2003)