Documentos Principais
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-208-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
170 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3