Key Documents
1.06549
Supelco
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sodium nitrite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-555-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (manganometric)
forma
solid
potência
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
280 °C (decomposition)
solubilidade
820 g/L
densidade
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5