67398
Sodium nitrite
analytical standard
Sinônimo(s):
E250
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.999% trace metals basis
98.0-102.0% (RT)
temperatura de autoignição
914 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
271 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?