15736
Sodium nitrate
analytical standard
Sinônimo(s):
E251, Chile salpeter
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
306 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 874 g/L at 20 °C
traços de cátion
B: ≤1 mg/kg
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ham using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Human saliva samples using ion chromatography (IC) technique.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?