Documentos Principais
1.05063
Supelco
Nitrato de potássio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Nitrato de potássio, Sal potássico de ácido nítrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KNO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-818-8
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0% (alkalimetric)
Formulário:
solid
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
334 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • A justificativa científica e o desenvolvimento de um dentífrico otimizado para o tratamento da hipersensibilidade dentinária.: Este estudo clínico detalha o desenvolvimento de um dentífrico contendo nitrato de potássio, com o objetivo de tratar a hipersensibilidade dentinária, mostrando a aplicação do composto em produtos de saúde dentária (Tavss et al., 2004).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,0%
valor de pH (5%; água): 5,0-7,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Iodato (IO₃): ≤ 0,0005%
Nitrito (NO₂): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,003%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0003%
Mg (magnésio): ≤ 0,0015%
Na (sódio): ≤ 0,02%
NH₄ (amônio): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1