Documentos Principais
8.22285
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium nitrite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-555-9
NACRES:
NA.22
solubilidade:
820 g/L
Nível de qualidade
potência
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
280 °C (decomposition)
solubilidade
820 g/L
densidade
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7