Documentos Principais
8.20031
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium sulfate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylenediammonium sulfate, 1.2-Diaminoethane sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H10N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
244-733-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
225-228 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2