Documentos Principais
SML1335
Sigma-Aldrich
Pidotimod
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
244.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pidotimod is a dipeptide immunostimulant with biological activity on both the adaptive and the innate immune responses. Pidotimod has been reported to modulate airway epithelial cells functions involved in host-virus interaction possibly through NF-kB activation, promote functional maturation of dendritic cells, and facilitate M2 macrophage polarization and function. Pidotimod has been investigated for use to increase response to recurrent respiratory infections primarily in children.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)