T27502
L-4-Thiazolidinecarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
L-Thiaproline
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −141°, c = 1.3 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
190-200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?