P5960
L-Pyroglutamic acid
≥97% (titration), suitable for plant cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Pyroglutamic acid, BioXtra
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white
pf
160-163 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
chave InChI
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?