Documentos Principais
700150
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(−)-1-Boc-L-pyroglutamic acid, Boc-pyr-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
229.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
118-123 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
chave InChI
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qiuyu Gong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700664-1700664 (2018-05-04)
Previous study showed that pyroglutamate aminopeptidase 1 (PGP-1) has a relationship with the immune response in cells. However, whether PGP-1 is involved in inflammatory response in vivo and can serve as a new inflammatory cytokine are still unclear. To address