Documentos Principais
P7764
Sigma-Aldrich
L-Proline t-butyl ester
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
L-Proline t-butyl ester,
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
Formulário
liquid
cor
clear colorless to faint yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
chave InChI
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)