287059
L-Prolinamide
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(2S)-2-Carbamoylpyrrolidine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Prolinamide, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −106°, c = 1 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
95-97 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?