287067
L-Proline methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, L-Pro-OMe HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Proline methyl ester hydrochloride, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
69-71 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
Aplicação
- A building block in peptide synthesis.
- A catalyst to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via Biginelli condensation reaction with aryl aldehydes, methyl acetoacetate, and urea.
- A reactant to prepare prolylproline.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?