330639
L-Alanine methyl ester hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
109-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3