L1002
L-Leucine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid methyl ester hydrochloride, L-Leu-OMe·HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Leucine methyl ester hydrochloride, 98%
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D +13°, c = 2 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
151-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?