347795
Sodium dichloroacetate
98%
Sinônimo(s):
Dichloroacetic acid sodium salt
Ensaio
98%
Impurezas
<2% ethyl alcohol
pf
198 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... PDK1(5163) , PDK2(5164) , PDK3(5165) , PDK4(5166)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.