Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
D8375
Sigma-Aldrich
2-desoxi-D-glicose
≥98% (GC), crystalline
Sinônimo(s):
2-desoxiglicose, 2-desoxi-D-arabino-hexose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1723331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (GC)
forma
crystalline
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
inhibition assay: suitable
cor
white to off-white
pf
146-147 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.250 g/5mL
aplicação(ões)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
chave InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Descrição geral
A 2-desoxi-D-glicose, um análogo não metabolizável da glicose, interrompe a glicólise ao ter como alvo a hexoquinase, a etapa que limita a taxa da glicólise. Fosforilado em 2-DG-P pela hexoquinase, ele se acumula na célula, esgotando o ATP celular. Essa abordagem, eficaz na privação e morte de células cancerígenas, também pode inibir as células virais que dependem da glicólise para se replicar. Essa molécula versátil encontra aplicação em pesquisas de câncer, virologia, metabolômica e bioquímica.
Aplicação
A 2-desoxi-D-glicose (2-DG) é usada em pesquisa com alimentação deficiente de glicose para invocar e estudar os processos de resposta contrarregulatória (CRR). A 2-desoxi-D-glicose é usada no desenvolvimento de estratégias anticâncer que envolvem radio e quimiossensibilização e estresse oxidativo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A 2-desoxi-D-glicose (2-desoxiglicose) é um análogo de glicose que inibe a glicólise através de suas ações sobre a hexoquinase, a etapa que limita a taxa da glicólise. É fosforilada pela hexoquinase em 2-DG-P, que não pode ser mais metabolizada pela fosfoglicose isomerase. Isso leva ao acúmulo de 2-DG-P na célula e ao esgotamento do ATP celular. In vitro, a 2-desoxiglicose demonstrou induzir a autofagia, aumentar a produção de ROS e ativar a AMPK.
Características e benefícios
  • Composto de alta pureza adequado para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew E Mead et al.
mSphere, 4(1) (2019-02-23)
Aspergillus fischeri is closely related to Aspergillus fumigatus, the major cause of invasive mold infections. Even though A. fischeri is commonly found in diverse environments, including hospitals, it rarely causes invasive disease. Why A. fischeri causes less human disease than
Toma A Yakulov et al.
Nature communications, 9(1), 3660-3660 (2018-09-12)
Kidney injury is a common complication of severe disease. Here, we report that injuries of the zebrafish embryonal kidney are rapidly repaired by a migratory response in 2-, but not in 1-day-old embryos. Gene expression profiles between these two developmental
Rosemarie Ungricht et al.
The Journal of cell biology, 209(5), 687-703 (2015-06-10)
Newly synthesized membrane proteins are constantly sorted from the endoplasmic reticulum (ER) to various membranous compartments. How proteins specifically enrich at the inner nuclear membrane (INM) is not well understood. We have established a visual in vitro assay to measure
Isaline Rowe et al.
Nature medicine, 19(4), 488-493 (2013-03-26)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a common genetic disorder characterized by bilateral renal cyst formation. Recent identification of signaling cascades deregulated in ADPKD has led to the initiation of several clinical trials, but an approved therapy is still
Melissa A Burmeister et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(7), E677-E685 (2013-01-24)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) suppresses food intake via activation of a central (i.e., brain) GLP-1 receptor (GLP-1R). Central AMP-activated protein kinase (AMPK) is a nutrient-sensitive regulator of food intake that is inhibited by anorectic signals. The anorectic effect elicited by hindbrain
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.