D6134
2-desoxi-D-glicose
≥99% (GC), crystalline
Sinônimo(s):
2-desoxi-D-arabino-hexose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
crystalline
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
146-147 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
chave InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance