P7255
Puromicina
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
3′-[α-Amino-p-metoxihidrocinamamido]-3′-desoxi-N,N-dimetiladenosina
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
categoria alternativa mais ecológica
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
chave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: O gene da puromicina acetil transferase é um gene de resistência efetivo.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra microrganismos gram positivos, menos ativo contra bacilos álcool-ácido resistentes e mais fracamente ativo contra microrganismos gram negativos. A puromicina pode prevenir o crescimento de bactérias, protozoários, algas e células de mamíferos e age rapidamente, matando 99% das células em 2 dias.
Características e benefícios
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.