L9783
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥90% (HPLC)
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
chave InChI
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?