Documentos Principais
L5793
Sigma-Aldrich
Leupeptina
powder, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal
About This Item
Fórmula linear:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
475.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Leupeptina, BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
chave InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor de proteases de cisteína e serina. Inibe plasmina, tripsina, papaína, calpaína e catepsina B. Não inibe pepsina, catepsinas A e D, trombina nem α-quimotripsina. Concentração efetiva 10-100 μM. Foram realizados diversos estudos que usaram a leupeptina para proteger contra perda auditiva causada pela superestimulação acústica ou pelo antibiótico ototóxico gentamicina. (Acredita-se que a perda de células ciliadas cocleares seja mediada pela calpaína.)
Inibidor de proteases de cisteína e serina. Inibe plasmina, tripsina, papaína, calpaína e catepsina B. Não inibe pepsina, catepsinas A e D, trombina nem α-quimotripsina. Concentração efetiva 10-100 μM.
Nota de análise
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC because of the formation of tautomeric isomers in solution. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Massimo Ganassi et al.
Molecular cell, 63(5), 796-810 (2016-08-30)
Stress granules (SGs) are ribonucleoprotein complexes induced by stress. They sequester mRNAs and disassemble when the stress subsides, allowing translation restoration. In amyotrophic lateral sclerosis (ALS), aberrant SGs cannot disassemble and therefore accumulate and are degraded by autophagy. However, the
Abigail Buchwalter et al.
eLife, 8 (2019-10-11)
The inner nuclear membrane (INM) is a subdomain of the endoplasmic reticulum (ER) that is gated by the nuclear pore complex. It is unknown whether proteins of the INM and ER are degraded through shared or distinct pathways in mammalian
Qinggong Wang et al.
Nature communications, 13(1), 454-454 (2022-01-26)
Melatonin receptors (MT1 and MT2 in humans) are family A G protein-coupled receptors that respond to the neurohormone melatonin to regulate circadian rhythm and sleep. Numerous efforts have been made to develop drugs targeting melatonin receptors for the treatment of
Yves R Juste et al.
Nature cell biology, 23(12), 1255-1270 (2021-12-09)
Circadian rhythms align physiological functions with the light-dark cycle through oscillatory changes in the abundance of proteins in the clock transcriptional programme. Timely removal of these proteins by different proteolytic systems is essential to circadian strength and adaptability. Here we
Zhiwei Chen et al.
Oncogenesis, 9(5), 49-49 (2020-05-15)
Carbidopa, a peripheral decarboxylase inhibitor used with L-DOPA to treat Parkinson's disease, has attracted significant interest in recent years for its anticancer effect. Increasing evidence reveals that Carbidopa can inhibit cancer cell growth and induce apoptosis through aryl hydrocarbon receptor