Documentos Principais
EI8
Sigma-Aldrich
Leupeptina
lyophilized powder, protease inhibitor, Chemicon®
Sinônimo(s):
N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal, Ac-Leu-Leu-Arg-H, Acetil-L-leucil-L-leucilargininal, Hemissulfato de leupeptina
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Leupeptina,
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
A leupeptina é um composto orgânico hidrossolúvel e permeável a células. Ela é produzida por várias espécies de actinomicetos e várias outras famílias de fungos.
Aplicação
A leupeptina foi usada como um suplemento inibidor de proteases em tampão de lise celular para preparo de amostras.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A leupeptina atua como um inibidor de proteases lisossômicas e de calpaína (protease semelhante às de serina e cisteína). Pode ser usada para reduzir a morte celular induzida pelo excesso de ativação da calpaína. A leupeptina confere proteção significativa contra danos às células ciliadas causados por ototoxicidade da gentamicina. Além disso, ela também impede a degradação proteica em músculos desnervados de ratos e em músculos de camundongos com distrofia muscular hereditária. Portanto, a leupeptina pode ser benéfica para dificultar a atrofia tecidual.
forma física
Liofilizada.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha seco a -20 ºC por até 18 meses após a data de recebimento. Armazene o produto reconstituído em alíquotas a -20 ºC por até 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Aprotinin from bovine lung
Roche
ROAPRO
Aprotinin
Pepstatina A ≥100,000 U/mg
Sigma-Aldrich
77170
Pepstatina A
Pepstatina A microbial, ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatina A
Chymostatin microbial
Sigma-Aldrich
C7268
Chymostatin
Pepstatina A from Streptomyces species
Roche
PEPS-RO
Pepstatina A
The structure and activity of leupeptins and related analogs.
K Maeda et al.
The Journal of antibiotics, 24(6), 402-404 (1971-06-01)
P Libby et al.
Science (New York, N.Y.), 199(4328), 534-536 (1978-02-03)
The protease inhibitor leupeptin decreases protein degradation in rat skeletal and cardiac muscle incubated in vitro, while protein synthesis remains unaltered. Leupeptin also lowers protein breakdown in denervated rat muscles and affected muscles from mice with hereditary muscular dystrophy. Leupeptin
Erika Billinger et al.
FEBS open bio, 10(12), 2605-2615 (2020-10-06)
Leupeptin is a naturally occurring inhibitor of various proteases, in particular serine proteases. Following its discovery, the inhibitory properties of several other peptidyl argininals have been studied. The specificity of leupeptin is most likely due to the Leu-Leu-Argininal sequence, and
Christian Windpassinger et al.
American journal of human genetics, 101(3), 391-403 (2017-09-09)
In five separate families, we identified nine individuals affected by a previously unidentified syndrome characterized by growth retardation, spine malformation, facial dysmorphisms, and developmental delays. Using homozygosity mapping, array CGH, and exome sequencing, we uncovered bi-allelic loss-of-function CDK10 mutations segregating
Biological activities of leupeptins.
T Aoyagi et al.
The Journal of antibiotics, 22(11), 558-568 (1969-11-01)