L2884
Leupeptina
powder, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Leupeptina, Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leupeptina, microbial, ≥90% (HPLC)
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
chave InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- No sítio ativo das proteases de serina, a leupeptina forma um aduto hemiacetal covalente entre o grupo aldeído da leupeptina e o grupo hidroxila de um resíduo de serina no sítio ativo da enzima.
- No sítio ativo das proteases de cisteína, o carbono eletrofílico (aldeído) da leupeptina forma uma ligação comparável com o átomo de enxofre de um resíduo de cisteína no sítio ativo da enzima.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?