Documentos Principais
516481-M
Sigma-Aldrich
Pepstatin A, Synthetic
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
Sinônimo(s):
Pepstatin A, Synthetic, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H63N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
685.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
descrição
Merck USA index - 14, 7147
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
chave InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Descrição geral
A reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin. Reported to block apoptosis induced by CA-074 (Cat. No. 508437).
Effective concentration: 1.0 µM.
Ações bioquímicas/fisiológicas
EC50 = 1.0 µM in blocking apoptosis induced by CA-074 in PC12 cell lines
Primary Target
cathepsin D
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Outras notas
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Leupeptina microbial, ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
E-64d protease inhibitor
Sigma-Aldrich
E8640
E-64d
Leupeptina BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L5793
Leupeptina