5.08437
Pepstatin A
InSolution, ≥98%, Synthetic
Sinônimo(s):
InSolution Pepstatin A, Synthetic, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
chave InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
aspartic proteases
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)