Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
PVP40
Sigma-Aldrich
Polivinilpirrolidona
average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Fórmula linear:
(C6H9NO)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (oragnic)
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 40,000
Impurezas
<5.0% water (Karl Fischer)
número de viscosidade
29-32(lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A polivinilpirrolidona (PVP) pode formar complexos com compostos fenólicos e alcaloides. A formação de complexos permite a remoção de compostos fenólicos e alcaloides de amostras de plantas, inibindo assim qualquer modificação de proteínas por esses compostos e qualquer problema que possam causar nas determinações espectrofotométricas do teor de proteínas. A PVP também pode melhorar a estabilidade enzimática.
A polivinilpirrolidona (PVP), um polímero sintético multifuncional, é útil na pesquisa bioquímica e de ciências da vida. Esse polímero solúvel em água é versátil, servindo como agente estabilizador, emulsificante, agente de suspensão, agente solubilizante, coloide protetor e agente complexante. Suas propriedades coloides protetoras são particularmente valiosas na estabilização de proteínas, enzimas e outras substâncias biológicas.
Aplicação
A polivinilpirrolidona foi usada na purificação de glutamina sintetase de amostras de plantas. Ela foi usada para bloquear a membrana de PVDF (fluoreto de polivinilideno) e impedir ligações não específicas.
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em bioquímica e ciências da vida
  • Excelente agente solubilizante e complexante
Outras notas
A polivinilpirrolidona é um componente da solução de Denhardt e está incluída a uma concentração de 1% (p/v) na solução-estoque 50X padrão.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Glutamine Synthetases of Higher Plants : Evidence for a Specific Isoform Content Related to Their Possible Physiological Role and Their Compartmentation within the Leaf.
McNally SF et al.
Plant Physiology, 72, 22-22 (1983)
Angiotensin II inhibits insulin signaling in aortic smooth muscle cells at multiple levels. A potential role for serine phosphorylation in insulin/angiotensin II crosstalk.
Folli F et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2158-2158 (1997)
Quantification of the Antioxidant Activity in Salt-Stressed Tissues.
Maksimovic JJD and Zivanovic BD
Plant Salt Tolerance: Methods and Protocols, 237-237 (2012)
Andreas U Müller et al.
Nature communications, 10(1), 4653-4653 (2019-10-13)
In mycobacteria, transcriptional activator PafBC is responsible for upregulating the majority of genes induced by DNA damage. Understanding the mechanism of PafBC activation is impeded by a lack of structural information on this transcription factor that contains a widespread, but
Structural analysis of N- and O-glycans released from glycoproteins.
Jensen PH et al.
Nature Protocols, 7, 1299-1299 (2012)