Key Documents
RDD033
Sigma-Aldrich
Polivinilpirrolidona
free-flowing, Redi-Dri, powder, average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Fórmula linear:
(C6H9NO)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
forma
powder
peso molecular
average mol wt 40,000
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Polyvinylpyrrolidone or PVP is commonly used surfactant or detergent that is nonionic and highly soluble. Ideal for solubilizing and stabilizing proteins, enzymes, and other biomolecules. Ideal for isolation, purification, and characterization. PVP can also be used as a stabilizer to prevent the aggregation or denaturation of proteins during experimental procedures. Its mild nonionic nature and high solubility make it a favorable choice in research applications.
Características e benefícios
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Outras notas
A polivinilpirrolidona é um componente da solução de Denhardt e está incluída a uma concentração de 1% (p/v) na solução-estoque 50X padrão.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3