L0879
Leu-Leu-Leu
≥90% (elemental analysis), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
Trileucine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Leu-Leu-Leu, ≥90% (elemental analysis)
Ensaio
≥90% (elemental analysis)
forma
powder
técnica(s)
electron microscopy: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H35N3O4/c1-10(2)7-13(19)16(22)20-14(8-11(3)4)17(23)21-15(18(24)25)9-12(5)6/h10-15H,7-9,19H2,1-6H3,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25)
chave InChI
DNDWZFHLZVYOGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3