171596
β-Amyloid Peptide
≥80% (HPLC), lyophilized, 1-42, rat
Sinônimo(s):
β-Amyloid Peptide (1-42), Rat, DAEFGHDSGFEVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA
About This Item
Produtos recomendados
product name
β-Amyloid Peptide (1-42), Rat,
descrição
Predominant peptide found in the brain of patients with Alzheimer′s Disease and Down′s Syndrome. Promotes down-regulation of Bcl-2 and upregulation of Bax expression in neurons.
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Sequência
Outras notas
Roher, A.E., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 20631.
Soto, C., and Castano, E.M. 1996. Biochem. J.314, 701.
Murrell, J., et al. 1991. Science254, 97.
Goldgaber, D., et al. 1987. Science235, 877.
Kang, J., et al. 1987. Nature 325, 733.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3