316512
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lead diacetate trihydrate
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: lead
pf
75 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
316512-5G | 4061835562619 |
316512-100G | 4061826690871 |
316512-25G | 4061826690888 |