Documentos Principais
1.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Lead(II) acetate trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
379.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
206-104-4
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-102.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
75 °C
solubilidade
443 g/L
densidade
3.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Ligação
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
Nota de análise
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Iodo ACS reagent, ≥99.8%, solid
Sigma-Aldrich
207772
Iodo
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol