Documentos Principais
1.04952
Supelco
Cromato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cromato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CrK2O4
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-140-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
985 °C
solubilidade
637 g/L
densidade
2.73 g/cm3 at 18 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Análise dos efeitos da exposição Cr(VI) nas modificações do mRNA.: Esta pesquisa investiga o impacto da exposição ao cromato de potássio nas modificações do mRNA usando técnicas sofisticadas de química analítica, revelando percepções sobre os mecanismos moleculares da toxicidade do cromo e suas implicações para a saúde humana (Chen et al., 2019).
  • Determinação do nível de oxalato na urina de ratos com cálculo renal de oxalato de cálcio por cromatografia líquida de alto desempenho.: Utilizando cromato de potássio na análise cromatográfica, este estudo apresenta um método para medir com precisão os níveis de oxalato na urina, crucial para a pesquisa sobre prevenção de cálculos renais (Cao et al., 2015).
  • A análise proteômica shotgun revela estratégias de sobrevivência e desintoxicação por Caulobacter crescentus durante a exposição a urânio, cromo e cádmio.: Incorpora cromato de potássio para estudar mecanismos de resistência microbiana por meio de perfil proteômico, fornecendo dados valiosos para estratégias de biorremediação (Yung et al., 2014).
  • Estudo analítico de camadas de tinta modernas em escudos metálicos de cavaleiros: o uso e o efeito do branco de titânio.: Apresenta métodos em que o cromato de potássio auxilia na identificação de componentes químicos em estudos de conservação do patrimônio cultural (Lauridsen et al., 2014).
Nota de análise
Teor (iodométrico): ≥ 99,5%
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,005%
valor de pH (5%; água): 9,0-9,8
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Pb (chumbo): ≤ 0,005%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4