307831
Sodium chromate
98%
Sinônimo(s):
Chromium sodium oxide, Disodium chromate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Green Synthetic Route of Sodium Chromate: Describes a novel method to produce sodium chromate from ferrochrome, which could lead to more sustainable production practices in the industry (Li et al., 2020).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?