Documentos Principais
1.06336
Supelco
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Sodium dichromate dihydrate, Sodium bichromate, Sodium pyrochromate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr2Na2O7 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
298.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
234-190-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-100.5% (iodometric)
Formulário
solid
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
400 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
356.7 °C (anhydrous substance)
densidade
2.35 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
chave InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3