grau
ACS reagent
Nível de qualidade
descrição
oxidizing efficiency >= 99.6%
Ensaio
≥80.0%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
traços de cátion
Mn: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.3O/q;+1;;;-1
chave InChI
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an oxidant in the preparation of hexavalent Americium (Am) during the separation of Am from the lanthanides.
- Hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride (BiOCl) micrometer-sized single crystals.
- As a precursor in the synthesis of bismuth nanoforms under microwave (MW) irradiation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3