grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.14 (vs air)
pressão de vapor
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Formulário
liquid
resistividade
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
p.e.
58.8 °C (lit.)
pf
−7.2 °C (lit.)
densidade
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
chave InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- quinones
- α,β-dibromosuccinic acid
- (Z)-ethyl 2-bromo-5-(trimethylsilyl)pent-2-en-4-ynoate
- α,α′-dibromo-2′,4′-dinitro-2(or3 or 4)-(acetyloxy)bibenzyls
- dibenzylnaphthols
- Aziridination of olefins with chloramine-T to form N-tosyl aziridines.
- Conversion of epoxides and CO2 to cyclic carbonates in a continuous flow system.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?