Documentos Principais
133248
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N·HBr·Br2
Número CAS:
Peso molecular:
319.82
Beilstein:
3690144
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
chave InChI
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
Easy to handle brominating agent.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Organic Process Research & Development, 11, 378-378 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 3177-3177 (1993)
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)
Rocío Casquete et al.
Journal of food protection, 80(12), 2068-2077 (2017-11-21)
'La Vera' smoked paprika is a traditional Spanish product regulated under a protected designation of origin. Mycotoxins are possible contaminants in paprika, yet there is little information about mycotoxin production during the processing of smoked paprika. In this study, samples